Bouchons liège coniques
25 mm, 95 mm, 100 mm
N° de catalogue 217-0602
Fournisseur: IBS Stock Items
Aller à :
Product Details & Documents
Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.
- Légers, forme pratique
- Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
- Conditionnement selon les besoins
Spécifications
- Ø inférieur:95 mm
- Ø supérieur:100 mm
- Hauteur:25 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



