Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Bouchons liège coniques

27 mm, 20 mm, 23 mm
N° de catalogue 217-0625
Fournisseur:   IBS Stock Items
Bouchons liège coniques
N° de catalogue 217-0625
Fournisseur:  IBS Stock Items
Bouchons liège coniques

27 mm, 20 mm, 23 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.

  • Légers, forme pratique
  • Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
  • Conditionnement selon les besoins
Spécifications
  • Ø inférieur:
    20 mm
  • Ø supérieur:
    23 mm
  • Hauteur:
    27 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.