Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bouchons liège coniques

Bouchons liège coniques

27 mm, 18 mm, 21 mm
Catalog # 217-0623
Supplier:   IBS Stock Items
Bouchons liège coniques
Catalog # 217-0623
Supplier:  IBS Stock Items
Bouchons liège coniques

27 mm, 18 mm, 21 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.

  • Légers, forme pratique
  • Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
  • Conditionnement selon les besoins
Specifications
  • Ø inférieur:
    18 mm
  • Ø supérieur:
    21 mm
  • Hauteur:
    27 mm