Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bouchons liège coniques

Bouchons liège coniques

27 mm, 17 mm, 20 mm
N° de catalogue 217-0622
Fournisseur:   IBS Stock Items
Bouchons liège coniques
N° de catalogue 217-0622
Fournisseur:  IBS Stock Items
Bouchons liège coniques

27 mm, 17 mm, 20 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.

  • Légers, forme pratique
  • Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
  • Conditionnement selon les besoins
Spécifications
  • Ø inférieur:
    17 mm
  • Ø supérieur:
    20 mm
  • Hauteur:
    27 mm