Pinces
Droites, arrondies, 200 mm
N° de catalogue 232-0033
Fournisseur: MURRAY S
Aller à :
Product Details & Documents
Acier inoxydable.
- Arrondies, fines cannelures
- Pour la dissection et les applications générales
Spécifications
- Type:Droites, arrondies
- Longueur:200 mm