Récipients avec bouchon à vis
with polypropylene screw cap, individually wrapped, labelled, 150 ml
Catalog # 216-2051
Supplier: Anicrin
Jump to:
Product Details & Documents
Slightly conical vessels, made of PP, translucent with red PE screw cap, for sampling, storage and transportation.
- Bouchon à ouverture et fermeture rapide
- Très bonne résistance à la température
- Très bonne résistance chimique
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Specifications
- Type:with polypropylene screw cap, individually wrapped, labelled
- Capacité:150 ml
- Seq:07