Ethidium bromure
Ethidium bromure
Flacon Verre, 50 ml
N° de catalogue PIER17898
Toxique
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ethidium bromure
N° de catalogue PIER17898
Numéro CAS:  1239-45-8
Ethidium bromure
Ethidium bromure
Flacon Verre, 50 ml
Numéro CAS:  1239-45-8
Prix
325,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numéro CAS:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011724
  • Poids moléculaire:394.31 g/mol
  • Index Merck:13,04751
  • Point d'ébullition:72 °C (0,1 mmHg)
  • Point de fusion:261…264 °C
  • Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:<100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    50 ml
Spécifications