Réfractomètres d'Abbe
Abbe refractometer, NAR-2T•LO, 1,15 − 1,48 nD
N° de catalogue ATAG1227
Fournisseur: Atago
Aller à :
Product Details & Documents
Ces réfractomètres Abbe répondent aux exigences des mesures de routine.
Longueurs d'onde simples et températures standard mesurées sur des gammes étendues, à des températures élevées pour des échantillons solides (films, feuilles de plastique) ...
Spécifications
- Modèle:NAR-2T•LO
- Désignation:Abbe refractometer
- Degré de réfraction:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1227
- Poids:5,8 kg
- Précision:±0,0002 nD
- Précision de la sonde de température:±0,2 °C
- Mesure de la température:5...120 °C
- L×P×H:130×180×230 mm
- Source de lumière:LED
- Sonde de température:±0,2 °C
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ATAGRE-1581Adaptateur pour échantillon de film, pour réfractomètre DR-A1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ATAGRE-1197Pièce d'essai A, avec m-naphthaline, 4 ml, 1,516 nD, pour réfractomètres NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 et DR-M4/1550Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ATAGRE-1196Liquide de contact - monobromonaphthaline, 4 ml, 1,63 nD, pour réfractomètres DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ATAGRE-1195Pièce d'essai A, avec m-naphthaline, 4 ml, 1,516 nD, pour réfractomètres DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 et DR-M2/1550Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ATAGRE-1165Unité d'affichage Thermo (DTM-1), pour NAR-1T•LO, NAR-2T•LO et NAR-2T•HIConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ATAGRE-1358Thermistance, F, pour réfractomètres NAR-2T•HI et NAR-2T•LOConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.