Extrait de levure
Extrait de levure, 100 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
La fraction soluble dans l'eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.
- High purity extract
- Used for supplementing media
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 g
- Désignation:Extrait de levure