Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Câble de raccordement 2 pôles SACIQ-150 pour toutes les sondes QI, avec connexion étanche IP68 au système IQ Sensor Net, 15 m
Catalog # 706-0056
Supplier:   WTW ONLINE
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Catalog # 706-0056
Supplier:  WTW ONLINE
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Câble de raccordement 2 pôles SACIQ-150 pour toutes les sondes QI, avec connexion étanche IP68 au système IQ Sensor Net, 15 m
Price
277,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Désignation:
    Câble de raccordement 2 pôles SACIQ-150 pour toutes les sondes QI, avec connexion étanche IP68 au système IQ Sensor Net, 15 m
  • Seq:
    03