Flacons Shell, WHEATON®
Shell vials, 4,00 ml, 15×45 mm, Verre, incolore, Non
N° de catalogue WHEA225126
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:15×45 mm
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Shell vials
- Matière:Verre
- Seq:04