Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Racks for freezer

Racks for freezer

12 (3×4), 50 mm, 424×140×219 mm
N° de catalogue RATI5400009
Fournisseur:   RATIOLAB
Racks for freezer
N° de catalogue RATI5400009
Fournisseur:  RATIOLAB
Racks for freezer

12 (3×4), 50 mm, 424×140×219 mm

Prix
165,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

For the storing of cryoboxes in freezer cabinets and chests.

  • Robust construction
  • Handles for convenient transport
  • Made of stainless steel with surfaces for perfect cleaning

Livraison: Cryo racks are supplied with shelf sizes for any standard cryoboxes.

Spécifications
  • Compartiments:
    12 (3×4)
  • l×p×h ext.:
    424×140×219 mm
  • Seq:
    01
  • Hauteur de cryoboîte:
    50 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.