Pincettes
Tweezers, in PMP, Droites pointues, blanc, 145 mm
  231-0248
 :   Brand
Pincettes
  231-0248
 :  Brand
Pincettes
Pincettes
Tweezers, in PMP, Droites pointues, blanc, 145 mm
26,80 €
1 * 10 ST
En PMP, blanc.
  • Extrémités pointues
  • Résiste à la stérilisation à la vapeur (121 °C)
  • Type:
    Droites pointues
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Tweezers, in PMP
  • Longueur:
    145 mm