Pelles
Pelles
1000 ml, 385 mm
N° de catalogue 231-0339
Fournisseur:   Brand
Pelles
N° de catalogue 231-0339
Fournisseur:  Brand
Pelles
Pelles
1000 ml, 385 mm
Prix
46,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
  • Très bonne résistance chimique, incassables
  • Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Longueur:
    385 mm