Pelles
50 ml, 160 mm
Catalog # 231-0336
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Specifications
- Capacité:50 ml
- Longueur:160 mm