Pipettes Pasteur
Pipettes Pasteur
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/boîte, 4 boîtes/paquet
N° de catalogue 612-1720
Fournisseur:   Brand
Pipettes Pasteur
N° de catalogue 612-1720
Fournisseur:  Brand
Pipettes Pasteur
Pipettes Pasteur
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/boîte, 4 boîtes/paquet
Prix
80,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
Pointe capillaire longue et laminée. Extrémité d'aspiration avec constriction pour tampon d'ouate. Ø interne de la pointe : 1,0 mm.
Certifications: ISO 7712
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    7 mm
  • Emballage:
    250/boîte, 4 boîtes/paquet
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Longueur:
    145 mm