Saccharometers
Saccharometers
0 - 10, 0,1, 260 mm
N° de catalogue AMARH845028
Fournisseur:   Amarell
Saccharometers
N° de catalogue AMARH845028
Fournisseur:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
0 - 10, 0,1, 260 mm
Prix
31,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    0 - 10