Méthylcyclohexane, Supelco®
Méthylcyclohexane, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 66294-5ML
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Merck
Méthylcyclohexane, Supelco®
N° de catalogue 66294-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  108-87-2
Méthylcyclohexane, Supelco®
Méthylcyclohexane, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
Numéro CAS:  108-87-2
Prix
245,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:108-87-2
  • Formule:C₆H₁₁CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00001497
  • Poids moléculaire:98.19 g/mol
  • Index Merck:13,06074
  • Point d'ébullition:101 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–126 °C
  • Densité:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–4 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:203-624-3
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL
Spécifications