Flow cups with fixed nozzle
Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm), 91 - 326 cSt, 5 mm
N° de catalogue SIMEVF2183
Fournisseur: Industrial Physics
Aller à :
Product Details & Documents
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: ISO 2431
Ordering information: Stand must be ordered separately.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
TQC Company Video
Videos
Spécifications
- Plage de mesure:91 - 326 cSt
- Désignation:Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm)
- Seq:03
- Ouverture de la coupe:5 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- SIMEDI0076Chronomètre numérique, type C510, 0,01 sConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 29,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- SIMEVF2068Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes ISO et AFNORConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 621,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 769-1151Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscositéConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 86,60 €