Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
N° de catalogue 554-1414
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Spécifications
- Ø int.:2,00 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:80 Å
- Désignation:Amide-80
- Longueur:150 mm
- Seq:10
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ int.LongueurDisponibilitéPrix
- TOYO0019308Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges2,00 mm15 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 474,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ int.LongueurDisponibilitéPrix
- TOYO0021862Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns2,00 mm10 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 3 ST - 427,00 €