Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
N° de catalogue DENE1010271
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1010271
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
Prix
33,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    71,0 mm
  • Ø supérieur:
    83,0 mm
  • Hauteur:
    60,0 mm
  • Seq:
    38