Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
50,0 mm, 18,0 mm, 70,0 mm
N° de catalogue DENE1010260
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1010260
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
50,0 mm, 18,0 mm, 70,0 mm
Prix
23,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    18,0 mm
  • Ø supérieur:
    70,0 mm
  • Hauteur:
    50,0 mm
  • Seq:
    09