Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
N° de catalogue 146-0302
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue 146-0302
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Prix
8,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    41,0 mm
  • Ø supérieur:
    49,0 mm
  • Hauteur:
    40,0 mm
  • Seq:
    31