Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 18,0 mm, 14,0 mm
N° de catalogue 217-0696
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:18,0 mm
- Ø supérieur:14,0 mm
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:08