Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
20 - 410, rouge
Catalogus # WHEAW242522-A
Leverancier:   DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Catalogus # WHEAW242522-A
Leverancier:  DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
20 - 410, rouge
Price
469,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specificaties
  • Filetage:
    20 - 410
  • Seq:
    47
  • Couleur bouchon:
    rouge