Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
blanc
N° de catalogue 215-4838
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
N° de catalogue 215-4838
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
blanc
Prix
436,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Ordering information: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    77