Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
N° de catalogue 215-4142
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
N° de catalogue 215-4142
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
Prix
167,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    25 mm
  • Filetage:
    15-415
  • Capacité:
    10 ml
  • Hauteur:
    46 mm
  • Seq:
    21
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.