Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
N° de catalogue WHEAW242823-A
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
N° de catalogue WHEAW242823-A
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Prix
1 270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    19 mm
  • Filetage:
    15-415
  • Capacité:
    7 ml
  • Hauteur:
    51 mm
  • Seq:
    06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.