Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
bleu
N° de catalogue 215-4806
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
N° de catalogue 215-4806
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
bleu
Prix
47,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Informations de commande: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    68