Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
20 - 410, orange
N° de catalogue 215-4022
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
N° de catalogue 215-4022
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
20 - 410, orange
Prix
52,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Spécifications
  • Filetage:
    20 - 410
  • Seq:
    39
  • Couleur bouchon:
    orange