Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
13 - 425, orange
N° de catalogue 215-4030
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
N° de catalogue 215-4030
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
13 - 425, orange
Prix
45,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Spécifications
  • Filetage:
    13 - 425
  • Seq:
    17
  • Couleur bouchon:
    orange