Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
200 g, 0,30 ± mg, Cylindrical test weight
N° de catalogue 611-0892
Fournisseur: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
N° de catalogue 611-0892
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spécifications
- Poids:200 g
- Seq:17
- Tolérance:0,30 ± mg
- Type:Cylindrical test weight