Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 10000 g, Jeu de poids à gorge de préhension, avec gants et certificat DKD
N° de catalogue SARBYCS31-711-02
Fournisseur:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
N° de catalogue SARBYCS31-711-02
Fournisseur:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 10000 g, Jeu de poids à gorge de préhension, avec gants et certificat DKD
Prix
16 750,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Levering: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Spécifications
  • Série de poids:
    1 − 10000 g
  • Seq:
    16
  • Type:
    Jeu de poids à gorge de préhension, avec gants et certificat DKD
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.