Boîtes de Petri
Avec 2 compartiments (20 ml), 90 mm, 16 mm, Non stérile, 20/pochette
N° de catalogue 391-0261
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:90 mm
- Emballage:20/pochette
- Stérilité:Non stérile
- Version:Avec 2 compartiments (20 ml)
- Hauteur:16 mm
- Seq:07