Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
GL 18
N° de catalogue LENZ01320018
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
N° de catalogue LENZ01320018
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
GL 18
Prix
4,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Spécifications
  • Filetage:
    GL 18
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.