Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
Coupe de viscosité, 3 mm
N° de catalogue SIMEVF2001
Fournisseur: Industrial Physics
Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
N° de catalogue SIMEVF2001
Fournisseur: Industrial Physics
Aller à :
Product Details & Documents
Coupes en aluminium anodisé avec buses en acier inoxydable, elles permettent une mesure comparative du temps.
- Numéro de série unique gravé sur chaque coupe
- Facile à nettoyer
d'écoulement pour mesurer la consistance des peintures, vernis et produits similaires.
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: Socle à commander séparément.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
SIMEVF1999_TDS_EN
Fiche technique
TQC Company Video
Vidéos
Spécifications
- Désignation:Coupe de viscosité
- Seq:03
- Ouverture de la coupe:3 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- SIMEDI0076Chronomètre numérique, type C510, 0,01 sConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 29,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 769-1131Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTMConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 569,00 €