Measuring scoops
1000 ml, 400 mm
N° de catalogue 231-0071
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Longueur:400 mm
- Seq:14