Measuring scoops
500 ml, 315 mm
N° de catalogue 231-0070
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Longueur:315 mm
- Seq:12