Stoppers, rubber, red, different sizes
45,0 mm, 17,0 mm, 59,0 mm
N° de catalogue DENE1010250
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spécifications
- Ø inférieur:17,0 mm
- Ø supérieur:59,0 mm
- Hauteur:45,0 mm
- Seq:07