Moules de base à usage unique
Moules de base à usage unique
Moule de socle profond, pour M512 MACROSETTE®, 37×24×10 mm
N° de catalogue 720-0208
Fournisseur:   Simport Scientific
Moules de base à usage unique
N° de catalogue 720-0208
Fournisseur:  Simport Scientific
Moules de base à usage unique
Moules de base à usage unique
Moule de socle profond, pour M512 MACROSETTE®, 37×24×10 mm
Prix
115,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Finition intérieure lisse avec coins arrondis pour le retrait d'échantillons.
  • Pratiques
  • PS
Ils sont disponibles dans la même variété de tailles que les moules en métal et peuvent être utilisés avec les mêmes styles ou types de cassettes et d'anneaux d'inclusion.
Delivery information: Chaque boîtier contient deux distributeurs de 500 moules de socle.
Spécifications
  • Désignation:
    Moule de socle profond, pour M512 MACROSETTE®
  • Dimensions:
    37×24×10 mm
  • Seq:
    06