Micro pipettes, minicaps®
Micro pipettes, minicaps®
0,5 µl, 32 mm
N° de catalogue 612-2431
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Micro pipettes, minicaps®
N° de catalogue 612-2431
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Micro pipettes, minicaps®
Micro pipettes, minicaps®
0,5 µl, 32 mm
Prix
97,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté, non héparinées, à usage unique.
  • Certifiés conformes
  • Bout en bout: contiennent le volume indiqué en cas de remplissage d'une extrémité à l'autre
  • Conditionnement sûr pour un transport protégé
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Précision: 0,5%
Reproductibilité: 1%
Certifications: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Packaging: 100 micropipettes emballées dans un flacon en verre avec bouchon distributeur à code couleur; 10 de ces flacons emballés dans une boîte en carton stable.
Spécifications
  • Capacité:
    0,5 µl
  • Longueur:
    32 mm