Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, PE-BD, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
N° de catalogue NALG312751-9125
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
N° de catalogue NALG312751-9125
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Informations de commande: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:20 mm
- Pour:Nalgene controlled dropper
- Filetage:15-415 mm
- Capacité:4 ml
- Hauteur:54 mm
- Matière:PE-BD
- Seq:01
- Cat. No.:NALG312751-9125
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- NALG312758-0001Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 2.000 ST - 476,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- NALG312759-0001Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 2.000 ST - 568,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix