Couteaux à découper
SM 96F
N° de catalogue SWAN4204
Fournisseur: SWANN MORTON
Jump to:
Product Details & Documents
Couteaux à découper pour usage intensif avec lame fixe ou rétractable.
- Les lames peuvent être échangées
- Couteau à découper avec étui noir élégant qui se fixe sur une ceinture
Delivery information: Le couteau à découper à lame fixe est fourni avec un étui et trois lames SM92 industrielles. Le couteau à lame rétractable est fourni avec deux lames industrielles SM92.
Specifications
- Type:SM 96F