Bistouris stériles à usage unique
Bistouris stériles à usage unique
N° 11P
N° de catalogue 233-0153
Fournisseur:   SWANN MORTON
Bistouris stériles à usage unique
N° de catalogue 233-0153
Fournisseur:  SWANN MORTON
Bistouris stériles à usage unique
Bistouris stériles à usage unique
N° 11P
Prix
15,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable, manche en plastique.
  • Manche ergonomique
  • Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante
Packaging: En pochettes individuelles stériles.
Spécifications
  • Type:
    N° 11P
  • Seq:
    07