VWR®, Bouchons
VWR®, Bouchons
PE-BD, 212-1809/212-1837, naturel, 10 mm
N° de catalogue 217-7004
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Bouchons
N° de catalogue 217-7004
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Bouchons
VWR®, Bouchons
PE-BD, 212-1809/212-1837, naturel, 10 mm
Prix
92,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
Ces fermetures sont adaptées aux tubes à essai et tubes de culture.
  • Flexible, haute résistance mécanique
Les fermetures sont en LDPE.
Spécifications
  • Taille du bouchon:
    10 mm
  • Pour tubes:
    212-1809/212-1837
  • Couleur:
    naturel
  • Matière:
    PE-BD
Complementary Products
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Matière
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 212-1834
    5 ml
    PS
    13,0 mm
    12,8 mm
    74,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4.000 ST - 147,00 €
  • 212-1837
    3,5 ml
    PS
    12,0 mm
    11,8 mm
    01
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 166,00 €
  • 212-1809
    5 ml
    PS
    13,0 mm
    11,0 mm
    74,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 105,00 €