Plaques pour microtitration à 96 puits
Fond plat, PS, incolore, 96, 300 µl
Catalog # 735-0194
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Plaques pour microtitration à 96 puits
Catalog # 735-0194
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Puits carré en styrène rigide ou en vinyle souple. Idéal pour les applications à micro-volumes, telles que le stockage, le transfert d'échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l'hémogglutination, le groupage sanguin et la fixation de compléments. Disponible avec un choix de puits à fond plat, en U ou en V.
- Fond en U améliore les étapes de lavage des dosages ELISA, et accroît la sensibilité des applications fluorescentes
- Fond en v ideal pour les dosages avec des perles magnétiques et les tests d'hémagglutination, pour la centrifugation et la concentration et facilite la récupération du contenu et facilite l'observation des réactions d'agglutination
Specifications
- Nb de puits:96
- Couleur:incolore
- Désignation:Fond plat, PS
- Volume total:300 µl
- Cat. No.:735-0194
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact