Plaques pour microtitration à 96 puits
Plaques pour microtitration à 96 puits
Fond en U, PS, incolore, 96, 400 µl
N° de catalogue 735-0180
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Plaques pour microtitration à 96 puits
N° de catalogue 735-0180
   Low Manufacturing Impact
Plaques pour microtitration à 96 puits
Plaques pour microtitration à 96 puits
Fond en U, PS, incolore, 96, 400 µl
Prix
109,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Puits carré en styrène rigide ou en vinyle souple. Idéal pour les applications à micro-volumes, telles que le stockage, le transfert d'échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l'hémogglutination, le groupage sanguin et la fixation de compléments. Disponible avec un choix de puits à fond plat, en U ou en V.
  • Fond en U améliore les étapes de lavage des dosages ELISA, et accroît la sensibilité des applications fluorescentes
  • Fond en v ideal pour les dosages avec des perles magnétiques et les tests d'hémagglutination, pour la centrifugation et la concentration et facilite la récupération du contenu et facilite l'observation des réactions d'agglutination
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Fond en U, PS
  • Volume total:
    400 µl
  • Cat. No.:
    735-0180
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact