Spatules doubles
250 mm, 70 mm, 11 mm
N° de catalogue 231-0042
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Spécifications
- Longueur:250 mm
- Seq:10
- Largeur de la lame:11 mm
- Longueur de lame:70 mm