Saccharometers
30 - 40, 0,1, 260 mm
N° de catalogue AMARH845034
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:260 mm
- Seq:04
- Division:0,1
- Plage de mesure:30 - 40