Multipurpose containers
150 ml, With metal screw cap, 49,00 mm, 107,00 mm, sans étiquette, argenté, argenté, aseptic packed, -
N° de catalogue 216-0600
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:49,00 mm
- Stérile:-
- Type:sans étiquette
- Version:aseptic packed
- Capacité:150 ml
- Couleur:argenté
- Désignation:With metal screw cap
- Hauteur:107,00 mm
- Seq:21
- Couleur bouchon:argenté